1-Boc-3-hydroxy-3-(nitromethyl)azetidine
Proveedor: Apollo Scientific
OR317174-1G OR317174-5G
APOSOR317174-1GEA 72.5 EUR
APOSOR317174-1G APOSOR317174-5G
1-Boc-3-hydroxy-3-(nitromethyl)azetidine
1-Boc-3-hydroxy-3-(nitromethyl)azetidine
Formula: C₉H₁₆N₂O₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17015985
Núm. CAS: 1008526-70-2