1-Boc-3-(aminomethyl)-3-methylazetidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 3-(aminomethyl)-3-methylazetidine-1-carboxylate
OR317178-1G OR317178-250MG
APOSOR317178-1GEA 231 EUR
APOSOR317178-1G APOSOR317178-250MG
1-Boc-3-(aminomethyl)-3-methylazetidine 98%
1-Boc-3-(aminomethyl)-3-methylazetidine
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,278 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12408560
Núm. CAS: 1158758-85-0