3-[(Methoxymethylamino)carbonyl]-1-azetidinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: tert-Butyl 3-[methoxy(methyl)carbamoyl]azetidine-1-carboxylate
OR317194-1G OR317194-5G
APOSOR317194-1GEA 106 EUR
APOSOR317194-1G APOSOR317194-5G
3-[(Methoxymethylamino)carbonyl]-1-azetidinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester
3-[(Methoxymethylamino)carbonyl]-1-azetidinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester
Formula: C₁₁H₂₀N₂O₄
MW: 244.287 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11975576
Núm. CAS: 820971-67-3