1-Boc-azetidine-3-acetaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 3-(2-oxoethyl)azetidine-1-carboxylate
OR317195-1G OR317195-250MG
APOSOR317195-1GEA 267 EUR
APOSOR317195-1G APOSOR317195-250MG
1-Boc-azetidine-3-acetaldehyde
1-Boc-azetidine-3-acetaldehyde
Formula: C₁₀H₁₇NO₃
MW: 199,247 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18374993
Núm. CAS: 152537-04-7