1-(3-Oxetanyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(Oxetan-3-yl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
OR317258-1G
OR317258-250MG
APOSOR317258-1GEA
301
EUR
APOSOR317258-1G
APOSOR317258-250MG
1-(3-Oxetanyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
1-(3-Oxetanyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formula:
C₁₂H₁₉BN₂O₃ MW: 250,102 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD21337762 Núm. CAS: 1339890-99-1 |