Dimethyl bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR317264-1G OR317264-5G
APOSOR317264-1GEA 139 EUR
APOSOR317264-1G APOSOR317264-5G
Dimethyl bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxylate
Dimethyl bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxylate
Formula: C₉H₁₂O₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD23106317
Núm. CAS: 115913-32-1