1,1'-(Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-diyl)diethanone
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(3-Acetyl-1-bicyclo[1.1.1]pentanyl)ethanone
OR317272-1G
OR317272-5G
APOSOR317272-1GEA
122
EUR
APOSOR317272-1G
APOSOR317272-5G
1,1'-(Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-diyl)diethanone
1,1'-(Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-diyl)diethanone
Formula:
C₉H₁₂O₂ MW: 152,19 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD23164149 Núm. CAS: 115913-30-9 |