3-Boc-6-oxo-3-aza-bicyclo[3.1.1]heptane
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: tert-Butyl 6-oxo-3-azabicyclo[3.1.1]heptane-3-carboxylate
OR317281-100MG OR317281-250MG
APOSOR317281-100MGEA 125 EUR
APOSOR317281-100MG APOSOR317281-250MG
3-Boc-6-oxo-3-aza-bicyclo[3.1.1]heptane
3-Boc-6-oxo-3-aza-bicyclo[3.1.1]heptane
Formula: C₁₁H₁₇NO₃
MW: 211.258 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17016750
Núm. CAS: 1251013-26-9