1-Boc-3-acetylazetidine
Proveedor: Apollo Scientific
OR317307-1G OR317307-5G
APOSOR317307-1GEA 62.5 EUR
APOSOR317307-1G APOSOR317307-5G
1-Boc-3-acetylazetidine
1-Boc-3-acetylazetidine
Formula: C₁₀H₁₇NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18073441
Núm. CAS: 870089-49-9