1-Boc-6-hydroxy-1-azaspiro[3.3]heptane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR317312-1G OR317312-500MG
APOSOR317312-1GEA 1450 EUR
APOSOR317312-1G APOSOR317312-500MG
1-Boc-6-hydroxy-1-azaspiro[3.3]heptane 97%
1-Boc-6-hydroxy-1-azaspiro[3.3]heptane
Formula: C₁₁H₁₉NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22415220
Núm. CAS: 1363381-56-9