2-Azaspiro[3.5]nonan-7-one, NBOC protected 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR317318-1G OR317318-100MG OR317318-250MG
APOSOR317318-1GEA 0 EUR
APOSOR317318-1G APOSOR317318-100MG APOSOR317318-250MG
2-Azaspiro[3.5]nonan-7-one, NBOC protected 95+%
2-Azaspiro[3.5]nonan-7-one, NBOC protected
Formula: C₁₃H₂₁NO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22566155
Núm. CAS: 1363381-22-9