1-Amino-5-bromonaphthalene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3180-25G OR3180-5G
APOSOR3180-25GEA 130 EUR
APOSOR3180-25G APOSOR3180-5G
1-Amino-5-bromonaphthalene 95%
1-Amino-5-bromonaphthalene
Formula: C₁₀H₈BrN
Pto. Ebullición: 180…185 °C (7 mm Hg)
Pto. de fusión: 69…71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07369883
Núm. CAS: 4766-33-0