3-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxamide 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR318021-1G OR318021-10G OR318021-5G
APOSOR318021-1GEA 212 EUR
APOSOR318021-1G APOSOR318021-10G APOSOR318021-5G
3-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxamide 95+%
3-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxamide
Formula: C₅H₇N₃O
MW: 125,129 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06808782
Núm. CAS: 4027-56-9