tert-Butyl 3-(cyclopropylamino)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR318032-1G OR318032-5G
APOSOR318032-1GEA 441 EUR
APOSOR318032-1G APOSOR318032-5G
tert-Butyl 3-(cyclopropylamino)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate 95+%
tert-Butyl 3-(cyclopropylamino)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
Formula: C₁₅H₂₆N₂O₂
MW: 266,379 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13290986
Núm. CAS: 1305235-96-4