tert-Butyl 3-(ethylamino)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR318033-1G OR318033-5G
APOSOR318033-1GEA 441 EUR
APOSOR318033-1G APOSOR318033-5G
tert-Butyl 3-(ethylamino)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate 95+%
tert-Butyl 3-(ethylamino)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
Formula: C₁₄H₂₆N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13290989
Núm. CAS: 1305022-73-4