tert-Butyl 3-(benzylamino)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR318034-1G OR318034-5G
APOSOR318034-1GEA 441 EUR
APOSOR318034-1G APOSOR318034-5G
tert-Butyl 3-(benzylamino)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate 95+%
tert-Butyl 3-(benzylamino)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
Formula: C₁₉H₂₈N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22690719
Núm. CAS: 944123-76-6