Methyl 7-amino-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carboxylate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR318105-1G OR318105-10G OR318105-5G
APOSOR318105-1GEA 503 EUR
APOSOR318105-1G APOSOR318105-10G APOSOR318105-5G
Methyl 7-amino-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carboxylate 95+%
Methyl 7-amino-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₁NO₄
Pto. de fusión: 91…93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03724048
Núm. CAS: 20197-76-6