2,3-Dihydro-2-oxo-1H-benzimidazole-5-boronic acid, pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,3-Dihydro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2H-benzimidazol-2-one, 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one
OR3191-1G OR3191-250MG
APOSOR3191-1GEA 480 EUR
APOSOR3191-1G APOSOR3191-250MG
2,3-Dihydro-2-oxo-1H-benzimidazole-5-boronic acid, pinacol ester
2,3-Dihydro-2-oxo-1H-benzimidazole-5-boronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₇BN₂O₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09260491
Núm. CAS: 710348-69-9