3-(Bromoacetyl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR3200-1G OR3200-25G
APOSOR3200-1GEA 34.8 EUR
APOSOR3200-1G APOSOR3200-25G
3-(Bromoacetyl)benzoic acid
3-(Bromoacetyl)benzoic acid
Formula: C₉H₇BrO₃
Pto. de fusión: 150…154 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03789105
Núm. CAS: 62423-73-8
UN: 3261
ADR: 8,III