N-(2,4-Dichlorophenyl)-3-oxobutanamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32014-1G OR32014-5G
APOSOR32014-1GEA 224 EUR
APOSOR32014-1G APOSOR32014-5G
N-(2,4-Dichlorophenyl)-3-oxobutanamide 95%
N-(2,4-Dichlorophenyl)-3-oxobutanamide
Formula: C₁₀H₉Cl₂NO₂
MW: 246,09 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085383
Núm. CAS: 17223-66-4