2-Chloro-N-[4-(pyrrolidin-1-yl)phenyl]acetamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32041-1G OR32041-5G
APOSOR32041-1GEA 538 EUR
APOSOR32041-1G APOSOR32041-5G
2-Chloro-N-[4-(pyrrolidin-1-yl)phenyl]acetamide 95%
2-Chloro-N-[4-(pyrrolidin-1-yl)phenyl]acetamide
Formula: C₁₂H₁₅ClN₂O
MW: 238,713 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173016
Núm. CAS: 251097-15-1