2-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32078-1G OR32078-5G
APOSOR32078-1GEA 224 EUR
APOSOR32078-1G APOSOR32078-5G
2-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione 95%
2-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione
Formula: C₁₇H₁₅NO₃
MW: 281,306 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00974750
Núm. CAS: 217493-71-5