2-Amino-6-methoxybenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR321007-1G OR321007-25G OR321007-5G
APOSOR321007-1GEA 24.8 EUR
APOSOR321007-1G APOSOR321007-25G APOSOR321007-5G
2-Amino-6-methoxybenzonitrile
2-Amino-6-methoxybenzonitrile
Formula: C₈H₈N₂O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09745275
Núm. CAS: 1591-37-3