3-Bromo-5-cyanobenzoic acid methyl ester 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Methyl 3-bromo-5-cyanobenzoate
OR321015-1G
APOSOR321015-1GEA
88.6
EUR
APOSOR321015-1G
3-Bromo-5-cyanobenzoic acid methyl ester 97%
3-Bromo-5-cyanobenzoic acid methyl ester
Formula:
C₉H₆BrNO₂ MW: 240.053 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD16620379 Núm. CAS: 453566-15-9 |