Methyl (2E)-3-(3-bromophenyl)prop-2-enoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32116-1G OR32116-5G
APOSOR32116-1GEA 0 EUR
APOSOR32116-1G APOSOR32116-5G
Methyl (2E)-3-(3-bromophenyl)prop-2-enoate 95%
Methyl (2E)-3-(3-bromophenyl)prop-2-enoate
Formula: C₁₀H₉BrO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00296965
Núm. CAS: 79432-87-4