3-(tert-Butyl)aniline hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3212-1G OR3212-250MG
APOSOR3212-1GEA 111 EUR
APOSOR3212-1G APOSOR3212-250MG
3-(tert-Butyl)aniline hydrochloride
3-(tert-Butyl)aniline hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₅N·ClH
MW: 185,694 g/mol
Pto. Ebullición: 110 °C (15 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08273794
Núm. CAS: 83672-23-5