(R)-2-Phenylpiperidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR321200-250MG OR321200-100MG OR321200-1G
APOSOR321200-250MGEA 362 EUR
APOSOR321200-250MG APOSOR321200-100MG APOSOR321200-1G
(R)-2-Phenylpiperidine 97%
(R)-2-Phenylpiperidine
Formula: C₁₁H₁₅N
MW: 161,244 g/mol
Densidad: 0,9835 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 104 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06762593
Núm. CAS: 58613-54-0