(S)-2-Phenylpiperidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR321201-100MG OR321201-1G OR321201-250MG
APOSOR321201-100MGEA 75.4 EUR
APOSOR321201-100MG APOSOR321201-1G APOSOR321201-250MG
(S)-2-Phenylpiperidine 95%
(S)-2-Phenylpiperidine
Formula: C₁₁H₁₅N
MW: 161,244 g/mol
Densidad: 0,9835 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 104 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06762615
Núm. CAS: 70665-05-3