(S)-2-Ethylpiperidine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR321204-1G OR321204-250MG
APOSOR321204-1GEA 1390 EUR
APOSOR321204-1G APOSOR321204-250MG
(S)-2-Ethylpiperidine hydrochloride 95%
(S)-2-Ethylpiperidine hydrochloride
Formula: C₇H₁₅N·ClH
MW: 149.662 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28165866
Núm. CAS: 558479-16-6