tert-Butyl (R)-(piperidin-2-ylmethyl)carbamate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR321208-1G
APOSOR321208-1GEA 75.4 EUR
APOSOR321208-1G
tert-Butyl (R)-(piperidin-2-ylmethyl)carbamate 97%
tert-Butyl (R)-(piperidin-2-ylmethyl)carbamate
Formula: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214,305 g/mol
Pto. de fusión: 109…114 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06738954
Núm. CAS: 139004-96-9