(R)-2-Methyl-2-phenylpiperidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR321211-100MG OR321211-500MG
APOSOR321211-100MGEA 87 EUR
APOSOR321211-100MG APOSOR321211-500MG
(R)-2-Methyl-2-phenylpiperidine 97%
(R)-2-Methyl-2-phenylpiperidine
Formula: C₁₂H₁₇N
MW: 175,27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD28355920
Núm. CAS: 1272031-55-6