(S)-2-Methyl-2-phenylpiperidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR321212-100MG OR321212-500MG
APOSOR321212-100MGEA 87 EUR
APOSOR321212-100MG APOSOR321212-500MG
(S)-2-Methyl-2-phenylpiperidine 97%
(S)-2-Methyl-2-phenylpiperidine
Formula: C₁₂H₁₇N
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD28355921
Núm. CAS: 1364783-04-9