Methyl 4-(piperidin-4-yl)benzoate hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR321222-250MG
APOSOR321222-250MGEA 46.4 EUR
APOSOR321222-250MG
Methyl 4-(piperidin-4-yl)benzoate hydrochloride 97%
Methyl 4-(piperidin-4-yl)benzoate hydrochloride
Formula: C₁₃H₁₇NO₂·ClH
MW: 255,741 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02179141
Núm. CAS: 936130-82-4