(3-(Piperidin-4-yl)phenyl)methanol hydrochloride 90%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR321235-100MG OR321235-250MG
APOSOR321235-100MGEA 328 EUR
APOSOR321235-100MG APOSOR321235-250MG
(3-(Piperidin-4-yl)phenyl)methanol hydrochloride 90%
(3-(Piperidin-4-yl)phenyl)methanol hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₇NO·ClH
MW: 227,73 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29075597
Núm. CAS: 2256060-02-1