4-(Piperidin-4-yl)phenol hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR321243-1G
OR321243-250MG
APOSOR321243-1GEA
219
EUR
APOSOR321243-1G
APOSOR321243-250MG
4-(Piperidin-4-yl)phenol hydrochloride 95%
4-(Piperidin-4-yl)phenol hydrochloride
Formula:
C₁₁H₁₅NO·ClH MW: 213,704 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD10565007 Núm. CAS: 263139-27-1 |