4-(2-Ethylphenyl)piperidine hydrochloride > 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR321245-100MG OR321245-20MG OR321245-50MG
APOSOR321245-100MGEA 429 EUR
APOSOR321245-100MG APOSOR321245-20MG APOSOR321245-50MG
4-(2-Ethylphenyl)piperidine hydrochloride > 95%
4-(2-Ethylphenyl)piperidine hydrochloride
Formula: C₁₃H₁₉N·ClH
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD30099247
Núm. CAS: 74150-51-9