2-(Piperidin-4-yl)phenol hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR321263-1G OR321263-250MG
APOSOR321263-1GEA 203 EUR
APOSOR321263-1G APOSOR321263-250MG
2-(Piperidin-4-yl)phenol hydrochloride 95%
2-(Piperidin-4-yl)phenol hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₅NO·ClH
MW: 213,704 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30063175
Núm. CAS: 1616370-88-7