3-Bromo-1H-indazole-5-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR321277-1G OR321277-250MG
APOSOR321277-1GEA 212 EUR
APOSOR321277-1G APOSOR321277-250MG
3-Bromo-1H-indazole-5-carbaldehyde 95%
3-Bromo-1H-indazole-5-carbaldehyde
Formula: C₈H₅BrN₂O
MW: 225,042 g/mol
Pto. de fusión: 185…190 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11499015
Núm. CAS: 1086391-08-3