1-Methyl-5-(piperidin-3-yl)pyridin-2(1H)-one hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR321278-100MG OR321278-250MG
APOSOR321278-100MGEA 406 EUR
APOSOR321278-100MG APOSOR321278-250MG
1-Methyl-5-(piperidin-3-yl)pyridin-2(1H)-one hydrochloride 97%
1-Methyl-5-(piperidin-3-yl)pyridin-2(1H)-one hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₆N₂O·ClH
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD30099278
Núm. CAS: 1931126-38-3