Ethyl 4-(3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenoxy)butanoate 99%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR321291-250MG
APOSOR321291-250MGEA 139 EUR
APOSOR321291-250MG
Ethyl 4-(3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenoxy)butanoate 99%
Ethyl 4-(3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenoxy)butanoate
Formula: C₁₈H₂₇BO₅
MW: 334,215 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08706023
Núm. CAS: 850411-09-5

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR