2-(Piperidin-3-yl)ethan-1-ol hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR321304-1G OR321304-5G OR321304-10G
APOSOR321304-1GEA 53.8 EUR
APOSOR321304-1G APOSOR321304-5G APOSOR321304-10G
2-(Piperidin-3-yl)ethan-1-ol hydrochloride 97%
2-(Piperidin-3-yl)ethan-1-ol hydrochloride
Formula: C₇H₁₅NO·ClH
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD14583117
Núm. CAS: 16780-04-4