Benzyl methyl(pyrrolidin-3-ylmethyl)carbamate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR321306-1G OR321306-5G
APOSOR321306-1GEA 429 EUR
APOSOR321306-1G APOSOR321306-5G
Benzyl methyl(pyrrolidin-3-ylmethyl)carbamate 95%
Benzyl methyl(pyrrolidin-3-ylmethyl)carbamate
Formula: C₁₄H₂₀N₂O₂
MW: 248,321 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08061961
Núm. CAS: 1245649-33-5