4,6-Dimethoxy-5-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR321311-1G OR321311-250MG
APOSOR321311-1GEA 148 EUR
APOSOR321311-1G APOSOR321311-250MG
4,6-Dimethoxy-5-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 97%
4,6-Dimethoxy-5-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formula: C₁₂H₁₄O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28165860
Núm. CAS: 57122-06-2