2-(Chloromethyl)imidazo[1,2-a]pyrazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR321314-1G
OR321314-250MG
APOSOR321314-1GEA
0
EUR
APOSOR321314-1G
APOSOR321314-250MG
2-(Chloromethyl)imidazo[1,2-a]pyrazine 95%
2-(Chloromethyl)imidazo[1,2-a]pyrazine
Formula:
C₇H₆ClN₃ Pto. de fusión: 110 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD08460080 Núm. CAS: 57937-60-7 |