tert-Butyl (3-chloro-2-formylphenyl)carbamate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR321315-1G OR321315-250MG
APOSOR321315-1GEA 241 EUR
APOSOR321315-1G APOSOR321315-250MG
tert-Butyl (3-chloro-2-formylphenyl)carbamate 97%
tert-Butyl (3-chloro-2-formylphenyl)carbamate
Formula: C₁₂H₁₄ClNO₃
MW: 255,697 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18250357
Núm. CAS: 1260667-07-9