5-Chloro-2-(ethylsulphonyl)pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR321316-1G OR321316-250MG
APOSOR321316-1GEA 116 EUR
APOSOR321316-1G APOSOR321316-250MG
5-Chloro-2-(ethylsulphonyl)pyridine 97%
5-Chloro-2-(ethylsulphonyl)pyridine
Formula: C₇H₈ClNO₂S
MW: 205,662 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD14706682
Núm. CAS: 859536-33-7