1-(1-Ethyl-4-hydroxy-5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)ethan-1-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR321317-1G
OR321317-250MG
APOSOR321317-1GEA
201
EUR
APOSOR321317-1G
APOSOR321317-250MG
1-(1-Ethyl-4-hydroxy-5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)ethan-1-one 97%
1-(1-Ethyl-4-hydroxy-5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)ethan-1-one
Formula:
C₈H₁₂N₂O₂ MW: 168,193 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD11044344 Núm. CAS: 1187732-72-4 |