8-Chloro-3-iodoimidazo[1,2-a]pyrazine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR321319-1G OR321319-250MG
APOSOR321319-1GEA 188 EUR
APOSOR321319-1G APOSOR321319-250MG
8-Chloro-3-iodoimidazo[1,2-a]pyrazine 97%
8-Chloro-3-iodoimidazo[1,2-a]pyrazine
Formula: C₆H₃ClIN₃
MW: 279,466 g/mol
Pto. de fusión: 179…183 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11053343
Núm. CAS: 1049677-32-8