Ethyl 6-amino-5-methyl-1H-indole-2-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR321321-1G OR321321-250MG
APOSOR321321-1GEA 840 EUR
APOSOR321321-1G APOSOR321321-250MG
Ethyl 6-amino-5-methyl-1H-indole-2-carboxylate 97%
Ethyl 6-amino-5-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₄N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD28165861
Núm. CAS: 1175787-04-8