3-Iodo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR321324-1G OR321324-250MG
APOSOR321324-1GEA 50.9 EUR
APOSOR321324-1G APOSOR321324-250MG
3-Iodo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
3-Iodo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Formula: C₇H₅IN₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11559019
Núm. CAS: 1083181-26-3